840885C
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840885C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840885C
concentración
10 mg/mL (840885C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)O
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Clave InChI
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
Descripción general
Aplicación
- has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression[1]
- might be used in saposin-derived lipid nanoparticle (SapNP) formation[2]
- might be used in vacuolar mimic lipid (VML) proteoliposomes used for content-mixing assays[3]
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)