840475C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
descripción
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform solution
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840475C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840475C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (840475C-25mg)
25 mg/mL (840475C-200mg)
25 mg/mL (840475C-500mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
Clave InChI
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
Descripción general
Aplicación
- Probing the extended lipid anchorage with cytochrome c and liposomes containing diacylphosphatidylglycerol lipids.: This study investigates the interactions of cytochrome c with liposomes containing diacylphosphatidylglycerol (PG) lipids, including 18:1 (Δ9-Cis) PG. The research provides insights into the lipid anchorage and membrane dynamics, which are crucial for understanding cellular processes and developing biotechnological applications involving lipid-protein interactions (Abbott et al., 2018).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)