Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
form
liquid
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC) | description ≥97.0% (TLC) | description ultrapure grade | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay ≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥94% (UV, HPLC) | assay >99% (TLC) |
| functional group phospholipid | functional group amine | functional group - | functional group - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| lipid type phosphoglycerides | lipid type phosphoglycerides | lipid type phospholipids | lipid type cardiolipins |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?