810222P
Avanti
C6-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810222P, powder
Sinónimos:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810222P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810222P-250ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810222P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)