800816C
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, chloroform
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mL (800816C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800816C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816C
concentración
2 mg/mL (800816C-10mg)
5 mg/mL (800816C-25mg)
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Clave InChI
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)