Merck
857464P
Avanti
DGTS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-(N,N,N-trimethyl)-homoserine
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 253,00
5 MG
US$ 577,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 253,00
5 MG
US$ 577,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H81NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
712.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1
Clave InChI
JENDGLMWMJVGPR-SQTCDLSVSA-N
Descripción general
Diacylglyceryltrimethylhomo-Ser (DGTS) is an abundant lipid in the membranes of many algae, lower plants, and fungi. It commonly has an inverse concentration relationship with phosphatidylcholine, thus seemingly capable of replacing this phospholipid in these organisms.
Aplicación
Diacylglyceryl-N,N,N-trimethylhomoserine (DGTS) is suitable for use as a lipid standard in thin layer chromatography (TLC).[1][2]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cellular tracking and gene profiling of Fusarium graminearum during maize stalk rot disease development elucidates its strategies in confronting phosphorus limitation in the host apoplast
Zhang Y, et al.
PLoS Pathogens, 12(3), e1005485-e1005485 (2016)
The PHO signaling pathway directs lipid remodeling in Cryptococcus neoformans via DGTS synthase to recycle phosphate during phosphate deficiency
Lev S, et al.
PLoS ONE, 14(2), e0212651-e0212651 (2019)