790304C
Avanti
Coag Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
Sinónimos:
Coag Reagent, Coagulation Reagent I, contains DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (790304C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (790304C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
concentración
10 mg/mL (790304C-25mg)
25 mg/mL (790304C-200mg)
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)