Merck
700366P
Avanti
3α,12α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-cholestan-26-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O4
Número de CAS:
Peso molecular:
434.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700366P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)