Merck
700212P
Avanti
Cholic acid
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 236,00
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 236,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O5
Peso molecular:
408.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Clave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700212P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)