700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)