Documentos clave
700263P
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol N-(carboxymethyl)-amide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 229,00
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 229,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H43NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
449.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg ((700263P-10MG
(700251P-10MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700263P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)