Merck
700178P
Avanti
24-Methylene cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
5,24(28)-Cholestadien-24-methylen-3β-ol
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 203,00
5 MG
US$ 628,00
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 203,00
5 MG
US$ 628,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H46O
Número de CAS:
Peso molecular:
398.66
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700178P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (700178P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCC(C(C)C)=C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Clave InChI
INDVLXYUCBVVKW-PXBBAZSNSA-N
Descripción general
24-Methylene cholesterol is an intermediate produced in process of β-Sitosterol synthesis.[1] 24-Methylene cholesterol is synthesised by 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway. This compound is also referred as C30 terpenoid and is a precursor for withanolides.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700178P-1MG and 700178P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Marine neutraceuticals and functional foods, 273-273 (2007)
De novo assembly, functional annotation and comparative analysis of Withania somnifera leaf and root transcriptomes to identify putative genes involved in the withanolides biosynthesis
Gupta P, et al.
PLoS ONE, 8(5), e62714-e62714 (2013)