700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Clave InChI
NYOXRYYXRWJDKP-CDQVJRDZSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)