Documentos clave
Z777168
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiales
stainless steel
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 402NP10-4001C
envase
1 ea of
Parámetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
weak cation exchange phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)