Documentos clave
610023
Avanti
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.020,00
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.020,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Extruder Set without Block
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
API 972: Extruder Kit Box (9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
The Avanti Mini-Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion (LUVET) in an efficient, rapid manner. See brochure under Downloads for additional information.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Aplicación
Extruder Set without holder/heating block has been used to prepare liposome in the absence of cholesterol.[1] It has also been used to prepare large unilamellar vesicles (liposomes) containing carboxyfluorescein.[2]
Envase
Mini-Extruder (set): includes instructions, mini-extruder, two 1000μL syringes, 100 pore size (0.1μm) polycarbonate membranes, and 100 filter supports
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Protocolos
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.