330271W
Avanti
Glycodeoxycholic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic (2,2,4,4-d4) acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Clave InChI
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)