Z743769
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
tip design ART 20L, size 20 μL, racked, sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Características
racked
tip design ART 20L
envase
pkg of 5X960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2749-05
técnicas
PCR: suitable
tamaño
20 μL
volumen
20 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)