Z743091
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP40-HL, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20P), volume 16 L
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
FP40-HL
Julabo 9312640
Parámetros
-40 °C temp. range (200 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
capacidad de enfriamiento
0.68 kw (at 20 °C)
apertura del baño An × L × P
23 cm × 14 cm × 20 cm
capacidad
16 L
volumen
16 L
16000 mL
Descripción general
- ICC = Intelligent Cascade Control
- Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
- VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
- RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
- LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)