Documentos clave
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
F12-ED
Julabo 9116612
disponibilidad
available only in EU
intervalo de medición de la temperatura
-20 - 100 °C
Parámetros
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
capacidad de enfriamiento
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
capacidad del calefactor
2 kw
An × L × Al
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
capacidad
4.5 L
volumen
4.5 L
4500 mL
peso
22 kg
Descripción general
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)