Documentos clave
Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9118612
disponibilidad
available only in EU
Parámetros
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
capacidad de enfriamiento
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
capacidad del calefactor
2 kw
apertura del baño An × L × P
13 cm × 15 cm × 13 cm
capacidad
4.5 L
volumen
4.5 L
4500 mL
peso
22 kg
Descripción general
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)