Documentos clave
Z742501
MyBlock mini dry bath block
to hold, 15 x 1.5 mL vials
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
to hold 15 x 1.5 mL vials
for Mini dry bath with Heat Lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSH100-15HL
Descripción general
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)