Documentos clave
Z741341
MAGic Clamp tilted holder
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Sinónimos:
magnetic rack holder, rack holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 304,00
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 304,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-TSR
Descripción general
Benchmark MAGic Clamp tilted holder enables 15mL and 50mL tube racks to be held securely on orbital shakers.
Información legal
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)