Documentos clave
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 212,00
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 212,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
class A
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
capacidad
20 mL
color
yellow
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)