CLS710315
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
green, volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
Corning® 7103
Seleccione un Tamaño
US$ 126,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 126,00
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 6 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7103-15
intervalo de medición del volumen
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Longitud
445 mm
capacidad
15 mL
color
green
Descripción general
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)