Documentos clave
Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Sinónimos:
clamps, quick release clamp
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 463,00
US$ 463,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 463,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
US$ 463,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6517-27
Descripción general
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)