Documentos clave
Z684430
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale vial, conical
volume 5.0 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 46,00
US$ 46,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 46,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
US$ 46,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
volumen
5.0 mL
Descripción general
These heavy wall vials have an internal conical bottom and an outside flat ground bottom. The 3-8mL vials have approximate graduations with subdivisions of 1 mL. Includes 20-400 open top nylon screw cap, size 014 Viton® O-ring and 20mm PTFE-faced silicone septum.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)