Z679074
Finnpipette® F2 multichannel pipette
capacity 1-10 μL, 16 channel
Seleccione un Tamaño
US$ 1.790,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.790,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Características
color-coded purple
electronic: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Finn 4662080
capacidad
1-10 μL
Descripción general
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)