Documentos clave
Z672122
Tissue processing/embedding cassettes
pkg of 500 ea
Sinónimos:
histopathology cassettes, tissue embedding, tissue processing equipment
Seleccione un Tamaño
500 EA
US$ 378,00
US$ 378,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
US$ 378,00
About This Item
Código UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
US$ 378,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Simport M490-2
color
white
Descripción general
Disposable plastic cassettes hold tissue specimens during the embedding process, as well as in a storage file. Molded from a special high density polymer these cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are totally resistant to the chemical action of histological solvents.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)