Documentos clave
Z645273
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 1.0, 1.0mm, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 761,00
US$ 761,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 761,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.74
US$ 761,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
packaging
case of 1
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA 2939200
size
1.0 mm
General description
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Alexey Veremeev et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(15) (2020-08-06)
Here we evaluated the efficacy of bone repair using various native bovine biomaterials (refined hydroxyapatite (HA), demineralised bone matrix (DBM), and purified bone collagen (COLL)) as compared with commercially available bone mineral and bone autografts. We employed a conventional critical-sized