Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
Sinónimos:
disperser blades, tissue homogenizers
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
stainless steel rotor/stator
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0001024200
Diámetro
8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Características y beneficios
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)