Documentos clave
Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 738,00
US$ 738,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 738,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
US$ 738,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2939400
tamaño
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)