Documentos clave
Z610208
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 252,00
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 252,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.2 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
envase
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Hirschmann
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
450 mm
capacidad
50 mL , 0.2 mL accuracy
color
blue graduations
Descripción general
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)