Documentos clave
Z610135
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 130,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.02 mL
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Hirschmann
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidad
2 mL , 0.01 mL accuracy
color
blue graduations
Descripción general
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)