Documentos clave
Z568716
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus black paper sample wrappers
sample L × W 32 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 168,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 100 ea
Descripción general
Absorb heat quickly for infrared ignition. Sample area 32 x 30 mm, with 8 x 38 mm extending strip as fuse for ignition.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)