Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 603,00 |
Acerca de este artículo
US$ 603,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
API family
benzalkonium chloride
autoignition temp.
817 °F
shelf life
~3 yr
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Se utiliza también para preparar disoluciones patrón y de idoneidad del sistema, disolución de reserva patrón de idoneidad del sistema para el ensayo y análisis de impurezas de acuerdo con las correspondientes monografías de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
- Inyección de midazolam
- Inyección de famotidina
- Inyección de enalaprilat
- Inyección de besilato de cisatracurio
- Inyección de salicilato de fisostigmina
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| shelf life ~3 yr | shelf life ~3 yr | shelf life - | shelf life - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family benzalkonium chloride | API family benzalkonium chloride | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol bencílico
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?