Documentos clave
Z568708
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus platinum sample carrier
pkg of 1 ea
Sinónimos:
Combustion Apparatus
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.510,00
US$ 2.510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.510,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 2.510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Has a basket on lower end that holds the paper-wrapped sample.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)