769894
Resomer® LG 824 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 82:18, lactide:glycolide 82:12
Sinónimos:
Resomer® LG 824 S, PLGA
Formulario
solid
cociente alimentación
lactide:glycolide 82:12
viscosidad
1.7-2.6 dL/g
mp
157-164 °C
temperatura de transición
Tg 54-60 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)