Documentos clave
Z567744
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube and QianCap
Septa 35 mL Low
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 226,00
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 226,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Q Labtech 100-0SEPTA-035
Parámetros
120 psi max. pressure
diám. × grosor
30.2 mm × 2.5 mm
Descripción general
This disposable septa is made of blue PTFE face and white silicone backing. The blue PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. It fits on Q-Tube-12mL, QianCap-15 and 25. Using other septa may cause explosion.
Información legal
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)