Documentos clave
Z566845
Plas-Labs PCR UV chamber germicidal light package
rated at 254 nm
Sinónimos:
isolation chambers, pcr chambers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.140,00
US$ 1.140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.140,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
US$ 1.140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs 800-UV/18
técnicas
PCR: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
The PCR UV germicidal light package is rated at 254 nm and will decontaminate all surfaces of the interior of the Plas-Labs PCR UV chamber. The lamp should be activated 15 minutes prior to and 15 minutes after planned use.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)