Documentos clave
Z566314
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 1,000 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 383,00
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.05100.10.1
Longitud
1,000 mm
eje diám.
10 mm
Descripción general
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)