Documentos clave
Z566292
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 106,00
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 106,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.540.8.1
Longitud
400 mm
eje diám.
8 mm
Descripción general
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)