Documentos clave
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Sinónimos:
Vacuum Pump Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Büchi 47160
Descripción general
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)