Documentos clave
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 211,00
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 211,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
capacidad
500 mL
salida de la manguera D.E.
10 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)