Documentos clave
Z413852
Sigma-Aldrich
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 66,20
US$ 66,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 66,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 66,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS24/40
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)