Documentos clave
Z550515
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 898,00
US$ 898,00
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 898,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 898,00
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
140 mL
disc diam.
65 mm
stem diam.
15 mm
pore size
10-20 μm porosity
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)