Documentos clave
Z547840
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 256,00
US$ 256,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 256,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 256,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
30 mL
disc diam.
30 mm
pore size
10-20 μm porosity
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)