Documentos clave
Z547700
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 222,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 222,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
30 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
145-175 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)