Documentos clave
Z243213
Micro spatula
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Sinónimos:
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 72,70
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 72,70
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
envase
pack of 2 ea
Longitud
6 5/8 in.
varilla diám.
0.09 in.
Descripción general
Bent tip and spoon. Bent sharpened tip (3 1/2 mm wide) at one end. With V-Shaped sharpened spoon at the other end. Overall length: 6 5/8" (170 mm).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)