Documentos clave
Z547069
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 310,00
US$ 310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 310,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
90 mm
embudo capacidad
600 mL
vástago diám.
22 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)