Documentos clave
Z419907
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 250 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 45,30
US$ 45,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 45,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 45,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14610-0000
capacidad
250 mL
placa diám.
104 mm
reborde placa L
50 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1